Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
 :   BOCHEM
Bægerglas, lav type
 :  BOCHEM
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
Stainless steel, 18/10.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Product Family Options
Med krave
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
  • 3000 ml
    180 mm
    150 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,870.00
    kr1,870.00
    1 * 1 Items
       kr1,870.00
  • 5000 ml
    210 mm
    180 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,450.00
    kr2,450.00
    1 * 1 Items
       kr2,450.00
  • 500 ml
    110 mm
    80 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr839.00
    kr839.00
    1 * 1 Items
       kr839.00
  • 250 ml
    85 mm
    65 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr640.00
    kr640.00
    1 * 1 Items
       kr640.00
  • 1000 ml
    130 mm
    100 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,030.00
    kr1,030.00
    1 * 1 Items
       kr1,030.00
  • 2000 ml
    180 mm
    120 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,520.00
    kr1,520.00
    1 * 1 Items
       kr1,520.00
  • 100 ml
    60 mm
    50 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr613.00
    kr613.00
    1 * 1 Items
       kr613.00
Med kant og tud
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
  • 2000 ml
    180 mm
    120 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,760.00
    kr1,760.00
    1 * 1 Items
       kr1,760.00
  • 5000 ml
    210 mm
    180 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,700.00
    kr2,700.00
    1 * 1 Items
       kr2,700.00
  • 1000 ml
    130 mm
    100 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,230.00
    kr1,230.00
    1 * 1 Items
       kr1,230.00
  • 3000 ml
    180 mm
    150 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,110.00
    kr2,110.00
    1 * 1 Items
       kr2,110.00
  • 100 ml
    60 mm
    50 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr810.00
    kr810.00
    1 * 1 Items
       kr810.00
  • 250 ml
    85 mm
    65 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr840.00
    kr840.00
    1 * 1 Items
       kr840.00
  • 500 ml
    110 mm
    80 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,040.00
    kr1,040.00
    1 * 1 Items
       kr1,040.00
Med kant og håndtag
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
  • 5000 ml
    210 mm
    180 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,730.00
    kr2,730.00
    1 * 1 Items
       kr2,730.00
  • 100 ml
    60 mm
    50 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr854.00
    kr854.00
    1 * 1 Items
       kr854.00
  • 250 ml
    85 mm
    65 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr884.00
    kr884.00
    1 * 1 Items
       kr884.00
  • 500 ml
    110 mm
    80 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,090.00
    kr1,090.00
    1 * 1 Items
       kr1,090.00
  • 1000 ml
    130 mm
    100 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,270.00
    kr1,270.00
    1 * 1 Items
       kr1,270.00
  • 3000 ml
    180 mm
    150 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,170.00
    kr2,170.00
    1 * 1 Items
       kr2,170.00
  • 2000 ml
    180 mm
    120 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,820.00
    kr1,820.00
    1 * 1 Items
       kr1,820.00
Med kant, tud og håndtag
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
  • 250 ml
    85 mm
    65 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,090.00
    kr1,090.00
    1 * 1 Items
       kr1,090.00
  • 500 ml
    110 mm
    80 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,280.00
    kr1,280.00
    1 * 1 Items
       kr1,280.00
  • 100 ml
    60 mm
    50 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,060.00
    kr1,060.00
    1 * 1 Items
       kr1,060.00
  • 1000 ml
    130 mm
    100 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,470.00
    kr1,470.00
    1 * 1 Items
       kr1,470.00
  • 2000 ml
    180 mm
    120 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,060.00
    kr2,060.00
    1 * 1 Items
       kr2,060.00
  • 3000 ml
    180 mm
    150 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,410.00
    kr2,410.00
    1 * 1 Items
       kr2,410.00
  • 5000 ml
    210 mm
    180 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,990.00
    kr2,990.00
    1 * 1 Items
       kr2,990.00