Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinin ≥98%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Creatinin ≥98%
Certifikater
Creatinin ≥98%
Creatinin ≥98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Formula Weight: 113.12 Odour: Odourless pH: 7.5-8.5 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 112061 Merck Reference: 14,2569 MDL No.: MFCD00059730
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • Merck Index:14,2569
  • Smeltende Pt:∼ 255 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-466-7
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 347,00 kr
    347,00 kr
    1 * 10 g
       347,00 kr
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 50 g
       1.200,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 4.460,00 kr
    4.460,00 kr
    1 * 250 g
       4.460,00 kr