Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinin, Millipore®
Creatinin, Millipore®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Merck
Creatinin, Millipore®
Leverandør:  Merck
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:200-466-7
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - kr585.00
    kr585.00
    1 * 50 g
       kr585.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.05206.0050
  • Plastic bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - kr5,380.00
    kr5,380.00
    1 * 500 g
       kr5,380.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1.05206.0500