Orders LinkContactUsLinkComponent
Adeninsulfat
Adeninsulfat
Marketsource
Leverandør:   Serva
Adeninsulfat
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Adeninhemisulfat
  • CAS nummer:321-30-2
  • Formel:C₅H₅N₅·½H₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00213655
  • Molecular Weight:184.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-286-5
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource