Orders LinkContactUsLinkComponent
Geraniol ≥97%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Geraniol ≥97%
Certifikater
Geraniol ≥97%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 106-24-1 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Floral Melting Point: -15° Boiling Point: 114-115°/12mm Beilstein Reference: 1722456 Merck Reference: 14,4403 MDL No.: MFCD00002917
Synonymer:  (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
  • CAS nummer:106-24-1
  • Formel:C₁₀H₁₈O
  • MDL nummer:MFCD00002917
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  • Merck Index:14,4403
  • Kogende Pt:114…115 °C (12 mmHg)
  • Smeltende Pt:–15 °C
  • Tæthed:0,884
  • Flash Pt:101 °C (213 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-377-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 532,00 kr
    532,00 kr
    1 * 50 g
       532,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 250 g
       1.550,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1.000 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 g
    1 * 1.000 g - 4.620,00 kr
    4.620,00 kr
    1 * 1.000 g
       4.620,00 kr