Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Glass bottle, 50 mL
Katalog # 22002.
Leverandør:   Biotium
Tween® 20 (Polysorbate)
Katalog # 22002.
Leverandør:  Biotium
CAS nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
Glass bottle, 50 mL
CAS nummer:  9005-64-5
Price
630,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-018-3
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    50 mL