Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitale buretter, TECHNOTRATE
Digitale buretter, TECHNOTRATE
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Katalog # KART83250
Leverandør:   KARTELL
Digitale buretter, TECHNOTRATE
Katalog # KART83250
Leverandør:  KARTELL
Digitale buretter, TECHNOTRATE
Digitale buretter, TECHNOTRATE
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Price
14.770,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Digital burette, som dækker volumenområdet 0 om 50 ml. Ved at trykke på tasten 'DOS' kan brugeren vælge burettevolumen for titreringer på forhånd. Ved at trykke på knapperne 'ZERO' og 'TITR' kan titreringen startes med det samme. Ved væsker med forskellige viskositeter/densiteter kan TECHNOTRATE nemt genkalibreres ved at trykke på knappen 'O/CAL'.
  • Mulighed for udskrivning af daglige/ugentlige værdier via en computer og printer vha. interfacet 'Witolink'
  • Udtømning af luft uden problemer og uden tab af reagens-/titreringsmedie
  • Ikke flere spild, sikker og stabil hvileposition
  • Automatisk strømafbrydelse efter Tre minutter
  • Genopladeligt batteri
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    0 - 50 ml
  • Nøjagtighed:
    ≤0,2 %
  • Inddeling:
    0,01 ml
  • Usikkerhed:
    ≤0,1 %
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske, brun, GL 45
    Flaske, brun, GL 45
    KART83011
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 305,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske, brun, GL 45
    Flaske, brun, GL 45
    KART83012
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 604,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sugeslange, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Sugeslange, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    KART83016
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 263,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udløbsrør, 220 V-50 Hz
    Udløbsrør, 220 V-50 Hz
    KART83019
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 221,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udløbsrør, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    Udløbsrør, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    KART83020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 263,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sæt med 5 adaptere: A25, A28, A38, A40, A45
    Sæt med 5 adaptere: A25, A28, A38, A40, A45
    KART83023
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 403,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Envejsventil af glas til kontrol, DOSIPET-Technotrate
    Envejsventil af glas til kontrol, DOSIPET-Technotrate
    KART83026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 887,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Calcium chloride tube
    Calcium chloride tube
    KART8302400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 468,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    KART8302700
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 284,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    KART8302800
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 295,00 kr