Prøvetagere, PharmaPicker
Om denne vare
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
- Fås separat eller som PharmaPicker-æske i en praktisk transportkasse
- Rustfrit stål
- Elektronisk poleret
Delivery information: PharmaPicker-æsken består af: Indsamlingscylindere i begge størrelser, forlængerstave på 50 cm og 100 cm, håndtag, volumenspidser (alternative prøvevolumener fås på anmodning), transportæske.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
- Fås separat eller som PharmaPicker-æske i en praktisk transportkasse
- Rustfrit stål
- Elektronisk poleret
Delivery information: PharmaPicker-æsken består af: Indsamlingscylindere i begge størrelser, forlængerstave på 50 cm og 100 cm, håndtag, volumenspidser (alternative prøvevolumener fås på anmodning), transportæske.
Product Family Options
Produktinformation
- MaterialeLængdeVolumenTilgængelighedPrice
- BURK5346-1000PharmaPicker 1PharmaPicker 1Stainless steel V4A600 mm0 – 1,25 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items5.240,00 kr
- 312-0102Komplet æske
- BURK5346-2000PharmaPicker 2PharmaPicker 2Stainless steel V4A600 mm1,25 – 2,50 mlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items5.240,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 mlBURK5346-1060Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Opsamlingscylinder til beholdervolumen 0,10 - 1,25 mlOpsamlingscylinder til beholdervolumen 0,10 - 1,25 mlBURK5346-1001Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.390,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Volumenhoveder til PharmaPicker, volumen 0,10 mlVolumenhoveder til PharmaPicker, volumen 0,10 mlBURK5346-1010Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Opsamlingscylinder til beholdervolumen 1,25 - 2,50 mlOpsamlingscylinder til beholdervolumen 1,25 - 2,50 mlBURK5346-2001Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.240,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Forlængerstav PharmaPicker
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Forlængerstav PharmaPicker
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 mlBURK5346-1020Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- PharmaPicker handle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 mlBURK5346-1080Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 mlBURK5346-2250Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.040,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Volume heads for PharmaPicker, 1 mlVolume heads for PharmaPicker, 1 mlBURK5346-1100Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.340,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Volume heads for PharmaPicker, 2 mlVolume heads for PharmaPicker, 2 mlBURK5346-2200Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.340,00 kr