Orders LinkContactUsLinkComponent
Beaker tongs, stainless steel
Beaker tongs, stainless steel
Leverandør:   BOCHEM
Beaker tongs, stainless steel
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Beaker tongs, stainless steel
Beaker tongs, stainless steel
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These beaker tongs are made of electrolytically polished stainless steel. The jaws are covered with silicone tubing.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Dækket område
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 mm
    25 - 100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 193,00 kr
    193,00 kr
    1 * 1 Items
       193,00 kr
  • 250 mm
    55 - 100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 169,00 kr
    169,00 kr
    1 * 1 Items
       169,00 kr