Orders LinkContactUsLinkComponent
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Leverandør:   BD Medical
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Leverandør:  BD Medical
Certifikater
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes
Product Family Options
Plastic
Produktinformation
  • Materiale
    Lukkestørrelse
    Additiv
    Længde
    Ø
    Lågfarve
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • BDAM363048
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Plast
    BD Hemogard™
    Sodium citrate (0,109 M)
    75 mm
    13 mm
    lyseblå
    2,7 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.100,00 kr
    6.100,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.100,00 kr
  • BDAM363093UK
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Plast
    BD Hemogard™
    buffered Sodium citrate (0,129 M)
    75 mm
    13 mm
    lyseblå
    1,8 ml
    Discontinued