Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter vials, SINGLE StEP™
Filter vials, SINGLE StEP™
Leverandør:   THOMSON INSTRUMENT
Filter vials, SINGLE StEP™
Leverandør:  THOMSON INSTRUMENT
Certifikater
Filter vials, SINGLE StEP™
Filter vials, SINGLE StEP™
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles, and syringe filters. Filter vials minimise steps and loss of product. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
  • Compatible with both UHPLC and standard HPLC autosamplers
  • Colour coded pre-slit caps for easy identification of membrane and porosity
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
Product Family Options
Produktinformation
  • Membran
    Porestørrelse
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 200 Items
       5.570,00 kr
  • Nylon
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 13.910,00 kr
    13.910,00 kr
    1 * 500 Items
       13.910,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 200 Items
       5.570,00 kr
  • PES
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 13.910,00 kr
    13.910,00 kr
    1 * 500 Items
       13.910,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 200 Items
       5.570,00 kr
  • PTFE
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 13.910,00 kr
    13.910,00 kr
    1 * 500 Items
       13.910,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 200 Items
       5.570,00 kr
  • PVDF
    0,2 µm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 13.910,00 kr
    13.910,00 kr
    1 * 100 Items
       13.910,00 kr
  • Nylon
    0,45 µm
    lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 200 Items
       5.570,00 kr
  • Nylon
    0,45 µm
    lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 13.910,00 kr
    13.910,00 kr
    1 * 500 Items
       13.910,00 kr
  • PTFE
    0,45 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 200 Items
       5.570,00 kr
  • PTFE
    0,45 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 13.910,00 kr
    13.910,00 kr
    1 * 500 Items
       13.910,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 200 Items
       5.570,00 kr
  • PVDF
    0,45 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 13.910,00 kr
    13.910,00 kr
    1 * 500 Items
       13.910,00 kr