Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory tables, without ground plate
Leverandør:   BOCHEM
Laboratory tables, without ground plate
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Laboratory tables, without ground plate
Laboratory tables, without ground plate
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These laboratory tables are made up of 18/10 stainless steel and height adjustable.
  • Drawer face with user friendly handle bar
  • Noise protection
  • Worktops underlaid with soundproofing acoustic wood
Working plate with matt finishing and corners are continuously welded and polished.
Drawer with guard rails made of stainless steel to mount GN-drawer. Drawers can be taken off for cleaning, but are secured against drawing out.
Product Family Options
With two drawerblocks, three drawers
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • BOCH11332
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    2000×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 47.810,00 kr
    47.810,00 kr
    1 * 1 Items
       47.810,00 kr
  • BOCH11333
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    2500×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49.030,00 kr
    49.030,00 kr
    1 * 1 Items
       49.030,00 kr
  • BOCH11334
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    3000×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54.820,00 kr
    54.820,00 kr
    1 * 1 Items
       54.820,00 kr
  • BOCH11532
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    2000×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 43.820,00 kr
    43.820,00 kr
    1 * 1 Items
       43.820,00 kr
  • BOCH11533
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    2500×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 44.950,00 kr
    44.950,00 kr
    1 * 1 Items
       44.950,00 kr
  • BOCH11534
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med to skuffesektioner, med tre venstre og højre skuffer
    3000×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 50.250,00 kr
    50.250,00 kr
    1 * 1 Items
       50.250,00 kr
With two drawers
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • BOCH11302
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    2000×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24.620,00 kr
    24.620,00 kr
    1 * 1 Items
       24.620,00 kr
  • BOCH11301
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    1500×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.670,00 kr
    22.670,00 kr
    1 * 1 Items
       22.670,00 kr
  • BOCH11303
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    2500×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26.630,00 kr
    26.630,00 kr
    1 * 1 Items
       26.630,00 kr
  • BOCH11304
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    3000×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31.310,00 kr
    31.310,00 kr
    1 * 1 Items
       31.310,00 kr
  • BOCH11300
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    1000×750×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21.090,00 kr
    21.090,00 kr
    1 * 1 Items
       21.090,00 kr
  • BOCH11502
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    2000×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.570,00 kr
    22.570,00 kr
    1 * 1 Items
       22.570,00 kr
  • BOCH11501
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    1500×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.780,00 kr
    20.780,00 kr
    1 * 1 Items
       20.780,00 kr
  • BOCH11503
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    2500×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24.410,00 kr
    24.410,00 kr
    1 * 1 Items
       24.410,00 kr
  • BOCH11504
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    3000×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 28.700,00 kr
    28.700,00 kr
    1 * 1 Items
       28.700,00 kr
  • BOCH11500
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    Laboratoriearbejdsbord, med venstre og højre skuffer
    1000×750×750 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.880,00 kr
    19.880,00 kr
    1 * 1 Items
       19.880,00 kr