Prøvetagere, allelags-ridser
All-layer scratcher, Rustfrit ståll/PTFE, 1000 mm, 25 mm, 180 ml
Katalog # 300-0060
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Ridseren er en specialprøvetager til pulvere og granulater, der ikke flyder frit.
- Prøveoverførsel til det lukkelige indre rør via en skraber
- Skub PTFE-separatorer for at opdele det indre rør i forskellige zoner - forhindrer også prøven i at blive blandet
Adskillerne forhindrer også, at prøven blandes.
Specifikationer
- Ø:25 mm
- Volumen:180 ml
- Beskrivelse:All-layer scratcher
- Længde:1000 mm
- Materiale:Rustfrit ståll/PTFE