Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissektionssæt
Dissektionssæt, seks dele
  631-1279
 :   RSG
Dissektionssæt
  631-1279
 :  RSG
Dissektionssæt
Dissektionssæt
Dissektionssæt, seks dele
kr631.00
1 * 1 Each
Dissecting set with six parts made from stainless steel, packed in a pouch.
  • 1 spoon spatula, 150 mm
  • 1 pointed tweezer, 130 mm
  • 1 powder spatula, 150/9 mm
  • 1 scalpel, 125 mm
  • 1 scissors straight, 100 mm
  • 1 spatula with blade, 150 mm
  • Beskrivelse:
    Dissektionssæt, seks dele