Orders LinkContactUsLinkComponent
Skespatler, til analyse
Skespatler, til analyse
235 mm, 25×18 mm
Katalog # BOCH3216
Leverandør:   BOCHEM
Skespatler, til analyse
Katalog # BOCH3216
Leverandør:  BOCHEM
Skespatler, til analyse
Skespatler, til analyse
235 mm, 25×18 mm
Price
41,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Spoon spatula with one spoon end and one flat end. Spoon size: 25×18 mm
Specifikationer
  • Længde:
    235 mm
  • Skestr.:
    25×18 mm