Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, flat
Leverandør:   RSG
Spoon spatulas, flat
Leverandør:  RSG
Certifikater
Spoon spatulas, flat
Spoon spatulas, flat
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Bladbredde
    Tilgængelighed
    Price
  • RSGA098.215
    Spatel med én ske, fladt blad
    Spatel med én ske, fladt blad
    210 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 188,00 kr
    188,00 kr
    1 * 5 Items
       188,00 kr
  • RSGA098.180
    Spatel med én ske, fladt blad
    Spatel med én ske, fladt blad
    180 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 185,00 kr
    185,00 kr
    1 * 5 Items
       185,00 kr
  • RSGA038.180
    Spatel med to skeer, flade blade
    Spatel med to skeer, flade blade
    180 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 241,00 kr
    241,00 kr
    1 * 5 Items
       241,00 kr
  • RSGA038.215
    Spatel med to skeer, flade blade
    Spatel med to skeer, flade blade
    210 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 243,00 kr
    243,00 kr
    1 * 5 Items
       243,00 kr