Orders LinkContactUsLinkComponent
Indstøbningsringe
Indstøbningsringe
Leverandør:   KARTELL
Indstøbningsringe
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Indstøbningsringe
Indstøbningsringe
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Embedding rings made from ABS.
  • Dimensions: 41×28×11 mm
Available in the colours white, blue, yellow, green and pink.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 500 Items
       500,00 kr
  • blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 2.000 Items
       2.000,00 kr
  • gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 2.000 Items
       2.000,00 kr
  • grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 2.000 Items
       2.000,00 kr
  • lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 2.000 Items
       2.000,00 kr