Orders LinkContactUsLinkComponent
Sakse, robuste
Sakse, robuste
Bent, blunt/blunt, 180 mm
Katalog # RSGA109.185
Leverandør:   RSG
Sakse, robuste
Katalog # RSGA109.185
Leverandør:  RSG
Sakse, robuste
Sakse, robuste
Bent, blunt/blunt, 180 mm
Price
54,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Universal scissors with black plastic grip.
  • Autoclavable (max. 143 °C)
Documents
Specifikationer
  • Model:
    Bent, blunt/blunt
  • Længde:
    180 mm