Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, Chattaway type
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
    Tilgængelighed
    Price
  • 125 mm
    40 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24,40 kr
    24,40 kr
    1 * 1 Items
       24,40 kr
  • 150 mm
    40 mm
    7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24,40 kr
    24,40 kr
    1 * 1 Items
       24,40 kr
  • 180 mm
    50 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26,90 kr
    26,90 kr
    1 * 1 Items
       26,90 kr
  • 200 mm
    60 mm
    9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27,90 kr
    27,90 kr
    1 * 1 Items
       27,90 kr
  • 235 mm
    70 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,80 kr
    33,80 kr
    1 * 1 Items
       33,80 kr