Orders LinkContactUsLinkComponent
ClipTip™ Pipette Tips
   Bæredygtige muligheder
ClipTip™ Pipette Tips
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
ClipTip™ Pipette Tips
40 tilgængelige muligheder nedenfor
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Product Details & Documents
ClipTip™ pipette tips provide security with a unique and innovative interlocking technology that ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
  • Pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and forms a complete seal
  • Every ClipTip™ pipette tip utilises low retention technology to enable maximium sample recovery
  • Certified free of RNase, DNase, DNA, ATP and endotoxin contamination
  • Each tip insert has ink-jetted lot and volume information; the convenient colour key makes it easy to match the colour coding of the F1-ClipTip™ and E1-ClipTip™ pipettes with the corresponding ClipTip™ pipette tip rack insert
  • Environmentally friendly reload system uses recycled components and 30% less plastic
Achieve newfound confidence knowing that once attached, your tips are locked firmly in place, and will not loosen or fall off regardless of application pressure.
ClipTip™ pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and form a complete seal, Each time ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen regardless of application pressure, ClipTip™ pipette tips are clipped securely on the F1-ClipTip™ and E1-ClipTip™ pipettes with a light touch eliminating the frustration of banging tips on your pipette, Low retention technology minimizes liquid retention, and enable maximium sample recovery.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 613-6031
  • 613-6032
  • 613-6025
  • 613-6026
  • 613-6861
  • 613-6862
  • 613-6192
  • 613-6193
  • 613-2205
  • 613-2206
  • 613-2207
  • 613-2208
  • 613-6027
  • 613-6028
  • 613-2209
  • 613-2210
  • 613-2211
  • 613-2212
  • 613-6029
  • 613-6030
  • 613-2213
  • 613-2214
  • 613-2215
  • 613-2216
  • 613-2217
  • 613-2218
  • 613-2219
  • 613-2220
  • 613-6194
  • 613-6195
  • 613-7447
  • 613-7446
  • 613-2222
  • 613-2223
  • 613-2224
  • 613-2225
  • 613-6033
  • 613-6034
  • 613-6035
  • 613-6036
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
Specifikationer
Product Family Options
ClipTip 12,5
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    -
    30 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 348,00 kr
    348,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       348,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6031
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    +
    30 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       451,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6032
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    -
    30 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.290,00 kr
    2.290,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.290,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6025
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Standard
    0,1 - 12,5 µl
    +
    30 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.700,00 kr
    2.700,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.700,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6026
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    -
    41 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 342,00 kr
    342,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       342,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6861
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    +
    41 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 443,00 kr
    443,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       443,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6862
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    -
    41 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.240,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6192
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Extended
    0,1 - 12,5 µl
    +
    41 mm
    lyserød
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.640,00 kr
    2.640,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.640,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6193
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 20
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    -
    46 mm
    lyserød
    F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 348,00 kr
    348,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       348,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2205
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    +
    46 mm
    lyserød
    F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       451,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2206
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    -
    46 mm
    lyserød
    F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       323,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2207
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    1 - 20 µl
    +
    46 mm
    lyserød
    F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       415,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2208
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 30
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Standard 384
    1 - 30 µl
    -
    44 mm
    Violet
    E1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.290,00 kr
    2.290,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.290,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6027
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Standard 384
    1 - 30 µl
    +
    44 mm
    Violet
    E1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.700,00 kr
    2.700,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.700,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6028
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 50
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    -
    51 mm
    Violet
    F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 348,00 kr
    348,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       348,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2209
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    +
    51 mm
    Violet
    F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 448,00 kr
    448,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       448,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2210
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    -
    51 mm
    Violet
    F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       323,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2211
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    5 - 50 µl
    +
    51 mm
    Violet
    F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       415,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2212
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 125
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Standard 384
    1 - 125 µl
    -
    64 mm
    gul
    E1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.250,00 kr
    2.250,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.250,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6029
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Standard 384
    1 - 125 µl
    +
    64 mm
    gul
    E1-ClipTip pipettes
    10 racks, 384 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.840 Items
    1 * 3.840 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 3.840 Items
       2.650,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6030
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 200
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    -
    56 mm
    gul
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 346,00 kr
    346,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       346,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2213
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    +
    56 mm
    gul
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 448,00 kr
    448,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       448,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2214
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    -
    56 mm
    gul
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       323,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2215
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    10 - 200 µl
    +
    56 mm
    gul
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       415,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2216
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 300
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    -
    63 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 346,00 kr
    346,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       346,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2217
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    +
    63 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 448,00 kr
    448,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       448,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2218
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    -
    63 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       323,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2219
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    30 - 300 µl
    +
    63 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 415,00 kr
    415,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       415,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2220
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    -
    100 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 483,00 kr
    483,00 kr
    1 * 768 Items
       483,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6194
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    +
    100 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 370,00 kr
    370,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       370,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6195
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    +
    100 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 427,00 kr
    427,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       427,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7447
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Low Retention, Extended Length
    30 - 300 µl
    -
    100 mm
    orange
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    10 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 332,00 kr
    332,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 960 Items
       332,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-7446
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 1000
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    -
    95 mm
    blå
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 381,00 kr
    381,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       381,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2222
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    +
    95 mm
    blå
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       492,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2223
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    -
    95 mm
    blå
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 357,00 kr
    357,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       357,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2224
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    100 - 1000 µl
    +
    95 mm
    blå
    E1-ClipTip and F1-ClipTip pipettes
    8 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       451,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-2225
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
ClipTip 1250
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Steril
    Længde
    Farvekode
    Til brug med
    Pakket
    Availability
    Price
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    -
    103 mm
    turkis
    E1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 377,00 kr
    377,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       377,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6033
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    +
    103 mm
    turkis
    E1-ClipTip pipettes
    8 racks, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 485,00 kr
    485,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       485,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6034
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    -
    103 mm
    turkis
    E1-ClipTip pipettes
    8 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 594,00 kr
    594,00 kr
    1 * 768 Items
       594,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6035
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Low Retention
    15 - 1250 µl
    +
    103 mm
    turkis
    E1-ClipTip pipettes
    8 reload inserts, 96 each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 768 Items
    1 * 768 Items - 440,00 kr
    440,00 kr
    Sale
    Valid until 30/06/2026
    SaleValid until 30/06/2026
    1 * 768 Items
       440,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-6036
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Lav fremstillingspåvirkning
Racks without tips
Produktinformation
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • Empty rack, medium, colour code yellow and orange (for ClipTip 200 and 300)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 167,00 kr
    167,00 kr
    1 * 10 Items
       167,00 kr
Produktinformation
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • Empty rack, small, colour code pink and purple (for ClipTip 20 and 50)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 168,00 kr
    168,00 kr
    1 * 10 Items
       168,00 kr
Produktinformation
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • Empty rack, colour code orange (for ClipTip 300 extended length)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 281,00 kr
    281,00 kr
    1 * 8 Items
       281,00 kr
Produktinformation
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • Empty rack, large, colour code blue (for ClipTip 1000)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 166,00 kr
    166,00 kr
    1 * 8 Items
       166,00 kr