Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops, PharmaScoop
Leverandør:   BURKLE
Scoops, PharmaScoop
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Scoops, PharmaScoop
Scoops, PharmaScoop
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel AISI 316 (1,4401). This sample scoop has been developed in order to meet the high requirements of the pharmaceutical industry, such as those contained in the FDA regulations.
  • GMP conform
  • Highly polished
  • Without edges, crevices or undercuts in which sample residues could collect and contaminate subsequent samples
The scoops meet all the requirements for GMP compliance in production and sampling.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    45 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 801,00 kr
    801,00 kr
    1 * 1 Items
       801,00 kr
  • 50 ml
    70 mm
    38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 1 Items
       1.360,00 kr
  • 100 ml
    100 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 1 Items
       1.850,00 kr
  • 500 ml
    140 mm
    95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 1 Items
       1.850,00 kr
  • 750 ml
    210 mm
    95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 1 Items
       1.910,00 kr
  • 1000 ml
    235 mm
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 1 Items
       2.110,00 kr
  • 1250 ml
    195 mm
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.180,00 kr
    2.180,00 kr
    1 * 1 Items
       2.180,00 kr
  • 1700 ml
    230 mm
    135 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 1 Items
       2.260,00 kr
  • 2500 ml
    215 mm
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.700,00 kr
    2.700,00 kr
    1 * 1 Items
       2.700,00 kr