Digital timer
Elektronisk tidsur, hvid, 50×23×62 mm
KART902
: KARTELL
Electronic timer, battery operated.
- 4-cifferdisplay op til 19 timer 59 minutter
- Alarmen lyder, når det angivne tidspunkt er ved at udløbe
- Fritstående, klemmeholdere eller magnetiske holdere
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Elektronisk tidsur
- B×D×H:50×23×62 mm