Process pH combination electrodes
Product Family Options
- BeskrivelseModelpHTemperaturMaterialeElektrolytMembranØ×LTilslutning
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranL 1181 HD0 - 12−30...+80 °CGlas--12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.000,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranL 90800 - 12−30...+80 °CGlasL 2003× Keramisk12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items4.780,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med cylinderformet membranH 7381 HD2 - 13−5...+100 °CGlasGelKeramisk12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.320,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranH 62811 - 140...+135 °CGlasKCl 3 mol/lKeramisk12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.530,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranH 90801 - 140...+135 °CGlasKCl 3 mol/lKeramisk12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items4.380,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranS 90802 - 14+10...+135 °CGlasKCl 3 mol/lKeramisk12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items5.030,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med cylindermembran og PT1000H 7381-T1000 VP2 - 13−5...+80 °CGlasGelKeramisk12×120 mmVP kabel1 * 1 Items4.190,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranH 6181 HD0 - 140...+135 °CGlasKCl 3 mol/lKeramisk12×170 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.590,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranH 63811 - 140...+135 °CGlasKCl 3 mol/lKeramisk12×320 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.890,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranH 91801 - 140...+135 °CGlasKCl 3 mol/lSlib12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items5.000,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranS 91802 - 14+10...+135 °CGlasKCl 3 mol/lSlib12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items5.730,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranL 91800 - 12−30...+80 °CGlasL 200Slib12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items5.320,00 kr
- pH-combination electrodes with sphere membraneH 640 - 140...+100 °CGlasKCl 3 mol/lGround joint12×170 mmPlug head1 * 1 Items4.180,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membranH 8281 HD2 - 130...+100 °CGlasReferid®Vinklet KPG-åbning12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.370,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membranH 8181 HD2 - 130...+100 °CGlasReferid®Vinklet KPG-åbning12×170 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.680,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membranH 8481 HD1 - 140...+100 °CGlasReferid®Vinklet KPG-åbning12×225 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.970,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kuppelformet membranH 8381 HD2 - 130...+100 °CGlasReferid®Vinklet KPG-åbning12×320 mmSkruestikkabel1 * 1 Items4.420,00 kr
- pH-kombinationselektrode, med kugleformet membranH 62911 - 140...+135 °CGlasKCl 3 mol/lPlatin12×120 mmSkruestikkabel1 * 1 Items3.620,00 kr