Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
Leverandør:   KARTELL
Centrifugerør
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Centrifugerør
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP with quick closure PE screw cap.
  • Leak-proof
  • Can be centrifuged up to 4000×g
  • Cap is designed to avoid any contamination due to drops of liquid on the inner surface
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Lågfarve
    Version
    Tilgængelighed
    Price
  • KART88303/03
    Tubes, with white screw cap
    Tubes, with white screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Skruelåg
    hvid
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.590,00 kr
  • KART8830304
    Tubes, with blue screw cap
    Tubes, with blue screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Skruelåg
    blå
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.610,00 kr
    1.610,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.610,00 kr
  • KART88303/06
    Tubes, with yellow screw cap
    Tubes, with yellow screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Skruelåg
    gul
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.600,00 kr
  • KART8830310
    Tubes, with red screw cap
    Tubes, with red screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Skruelåg
    rød
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.610,00 kr
    1.610,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.610,00 kr
  • KART88304-03
    Tubes, with white screw cap
    Tubes, with white screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Skruelåg
    hvid
    sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 245,00 kr
    245,00 kr
    1 * 100 Items
       245,00 kr