Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsen burners
Bunsen burners
Leverandør:   RSG
Bunsen burners
Leverandør:  RSG
Certifikater
Bunsen burners
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These burners are made up of stainless steel.
  • With air regulation sleeve
  • Gas regulation by stopcock
  • Pilot flame
Product Family Options
Produktinformation
  • Til
    Tilgængelighed
    Price
  • RSGA253.630
    Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe
    Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe
    Naturgas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 1 Items
       1.020,00 kr
  • RSGA253.620
    Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe
    Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe
    Propangas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 1 Items
       1.020,00 kr