Spatulas, micro
Én firkantet ende, 150 mm, 7 mm
Katalog # RSGA316.150
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Micro spatula with one square end.
Specifikationer
- Beskrivelse:Én firkantet ende
- Længde:150 mm
- Bladbredde:7 mm