Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Én firkantet ende, 150 mm, 7 mm
Katalog # RSGA316.150
Leverandør:   RSG
Spatulas, micro
Katalog # RSGA316.150
Leverandør:  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Én firkantet ende, 150 mm, 7 mm
Price
487,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Micro spatula with one square end.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Én firkantet ende
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    7 mm