Filterplader, 96-brønds, GST MultiTrap™
Product Details & Documents
GST MultiTrap™ FF og GST MultiTrap™ 4B er færdigpakkede, 96-brønds filterplader til reproducerbar, screening og oprensning af glutathione S-transferase (GST) mærkede proteiner.
- Yderst reproducerbare brønd-til-brønd- og plade-til-plade-resultater
- Høj renhed i et trin, høj kemisk stabilitet
- Overfør uafklarede prøver direkte til brøndene
- Brøndene er bekvemt færdigpakkede med Glutathione Sepharose™ medier
Oprensning af op til 0,5 mg GST-mærkede proteiner/brønd direkte fra uafklaret cellelysat kan opnås ved at bruge GST MultiTrap™ filterplader. Direkte oprensning af GST-mærkede proteiner fra uafklaret lysat forkorter håndteringstiden og minimerer nedbrydning af følsomme mærkeproteiner. 96-brønds pladeformatet giver stor fleksibilitet, både ved arbejde med automatiserede robotsystemer og manuelt ved hjælp af centrifugering eller vakuum. Ensartet ydeevne fra brønd-til-brønd og plade-til-plade sikrer høj reproducerbarhed.
Delivery information: GST MultiTrap™ FF er færdigpakket med Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow, mens GST MultiTrap™ 4B er færdigpakket med Glutathione Sepharose™ 4B.
Documents
28405500_DATA FILE
Datasheet
28405500_HAND BOOK
Manual
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Additional Product Details
Specifikationer
- Ansøgning:Proteinoprensning
- Ant. brønde:96
- Beskrivelse:GST MultiTrap™ 4B
- Materiale:PP/PE
- Brøndvolumen:800 µl