Orders LinkContactUsLinkComponent
Preøvetagere, MicroSampler
Preøvetagere, MicroSampler
Leverandør:   BURKLE
Preøvetagere, MicroSampler
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Preøvetagere, MicroSampler
Preøvetagere, MicroSampler
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed for easy cleaning
  • Additional tips are available in different sizes
  • Sterilisable
Volumes of 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, and 10 ml can be sampled easily, quickly, and cleanly from different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable. This means that tips with different volumes can be used.
Ordering information: Please order lance and head separately.
Product Family Options
MicroSampler heads
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Ø
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • BURK5307-0101
    Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    Rustfrit stål 316L
    0,1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 1 Items
       1.800,00 kr
  • 331-0022
    Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    Rustfrit stål 316L
    0,2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 915,00 kr
    915,00 kr
    1 * 1 Items
       915,00 kr
  • 331-0023
    Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    Rustfrit stål 316L
    0,5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 915,00 kr
    915,00 kr
    1 * 1 Items
       915,00 kr
  • 331-0024
    Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    Rustfrit stål 316L
    1,0 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 915,00 kr
    915,00 kr
    1 * 1 Items
       915,00 kr
  • 331-0025
    Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    Rustfrit stål 316L
    2,0 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
  • 331-2192
    Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    Rustfrit stål 316L
    5,0 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
  • 331-0026
    Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    Rustfrit stål 316L
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 1 Items
       1.250,00 kr
MicroSampler (without head)
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Ø
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • 331-0027
    MicroSampler uden hoved
    MicroSampler uden hoved
    Rustfrit stål 316L
    550 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.050,00 kr
    3.050,00 kr
    1 * 1 Items
       3.050,00 kr
  • 331-0028
    MicroSampler uden hoved
    MicroSampler uden hoved
    Rustfrit stål 316L
    850 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.380,00 kr
    3.380,00 kr
    1 * 1 Items
       3.380,00 kr
  • 331-0029
    MicroSampler uden hoved
    MicroSampler uden hoved
    Rustfrit stål 316L
    1200 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.680,00 kr
    3.680,00 kr
    1 * 1 Items
       3.680,00 kr
  • 331-2191
    MicroSampler uden hoved
    MicroSampler uden hoved
    Rustfrit stål 316L
    550 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.960,00 kr
    3.960,00 kr
    1 * 1 Items
       3.960,00 kr
  • 331-0030
    MicroSampler uden hoved
    MicroSampler uden hoved
    Rustfrit stål 316L
    850 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.280,00 kr
    4.280,00 kr
    1 * 1 Items
       4.280,00 kr
  • 331-0031
    MicroSampler uden hoved
    MicroSampler uden hoved
    Rustfrit stål 316L
    1200 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.560,00 kr
    4.560,00 kr
    1 * 1 Items
       4.560,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0023
    Rustfrit stål 316L
    0,5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 915,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0025
    Rustfrit stål 316L
    2,0 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0024
    Rustfrit stål 316L
    1,0 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 915,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-2192
    Rustfrit stål 316L
    5,0 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0022
    Rustfrit stål 316L
    0,2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 915,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0026
    Rustfrit stål 316L
    10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.250,00 kr