Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Fluor-4-nitrophenol 99%
3-Fluor-4-nitrophenol 99%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
3-Fluor-4-nitrophenol 99%
Certifikater
3-Fluor-4-nitrophenol 99%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:394-41-2
  • Formel:C₆H₄FNO₃
  • MDL nummer:MFCD00041251
  • Molecular Weight:157.1 g/mol
  • Smeltende Pt:92…95 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-895-6
  • FN:2811
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Light yellow to brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    91 to 95 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 299,00 kr
    299,00 kr
    1 * 1 g
       299,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 956,00 kr
    956,00 kr
    1 * 5 g
       956,00 kr