Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorbenzen, Supelco®
Fluorbenzen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 51411-5ML-F
Leverandør:   Merck
Fluorbenzen, Supelco®
Katalog # 51411-5ML-F
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  462-06-6
Fluorbenzen, Supelco®
Fluorbenzen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  462-06-6
Price
513,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylfluoride
  • CAS nummer:462-06-6
  • Formel:C₆H₅F
  • MDL nummer:MFCD00000280
  • Molecular Weight:96.1 g/mol
  • Merck Index:13,04197
  • Kogende Pt:85,1 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–41 °C
  • Tæthed:1,023 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–15 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2387
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:207-321-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL