Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøvetagere, PowderProof
Prøvetagere, PowderProof
Leverandør:   BURKLE
Prøvetagere, PowderProof
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Prøvetagere, PowderProof
Prøvetagere, PowderProof
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Quality assurance starts with the inspection of incoming goods. An all-layer sample of bulk goods is no longer a problem with PowderProof®, the sampler for powders and granules.
  • Many uses
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)/AISI 301 (1.4310)
  • Includes motor, two rechargeable batteries, fast charger, lance, spiral screw, bags, bag clip, and cleaning brush
  • Additional spiral screws available as accessory
PowderProof® is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules. Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without any problem. This modular design makes PowderProof® a versatile instrument for sampling powders and granules from drums, barrels, bags, or sacks.
Safe and reliable sampling is made even easier with useful accessories such as basket-enclosed bottles, sample bags, and close-it control seals.
PowderProof® with lance for horizontal use, such as sampling from sacks, with lance for vertical use, for sampling from open containers such as barrels, drums, or bags.
Product Family Options
PowderProof®
Produktinformation
  • Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0193
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med vandret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med vandret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    300 mm
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24.350,00 kr
    24.350,00 kr
    1 * 1 Items
       24.350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0193
  • 300-0195
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    600 mm
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26.180,00 kr
    26.180,00 kr
    1 * 1 Items
       26.180,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0195
  • 300-0017
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    900 mm
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27.420,00 kr
    27.420,00 kr
    1 * 1 Items
       27.420,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0017
  • 300-0198
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til pulvere op til 2 mm dia.
    1200 mm
    2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30.400,00 kr
    30.400,00 kr
    1 * 1 Items
       30.400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0198
  • 300-0192
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med vandret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med vandret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    300 mm
    2 - 4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24.350,00 kr
    24.350,00 kr
    1 * 1 Items
       24.350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0192
  • 300-0194
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    600 mm
    2 - 4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26.180,00 kr
    26.180,00 kr
    1 * 1 Items
       26.180,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0194
  • 300-0196
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    900 mm
    2 - 4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27.420,00 kr
    27.420,00 kr
    1 * 1 Items
       27.420,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0196
  • 300-0197
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    Prøveudtager, rustfrit stål V4A, med lodret spyd, til granulat fra 2 til 4 mm dia.
    1200 mm
    2 - 4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 30.400,00 kr
    30.400,00 kr
    1 * 1 Items
       30.400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    300-0197
Additional spiral screws for powders
Produktinformation
  • Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • BURK5302-0316
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 300 mm
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.780,00 kr
    3.780,00 kr
    1 * 1 Items
       3.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-0316
  • BURK5302-0616
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 600 mm
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.110,00 kr
    4.110,00 kr
    1 * 1 Items
       4.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-0616
  • BURK5302-0916
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 900 mm
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1 Items
       4.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-0916
  • BURK5302-1216
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 1200 mm
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 1200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-1216
Additional spiral screws for granules
Produktinformation
  • Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • BURK5302-0317
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 300 mm
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.780,00 kr
    3.780,00 kr
    1 * 1 Items
       3.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-0317
  • BURK5302-0617
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 600 mm
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.110,00 kr
    4.110,00 kr
    1 * 1 Items
       4.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-0617
  • BURK5302-0917
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 900 mm
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.520,00 kr
    4.520,00 kr
    1 * 1 Items
       4.520,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-0917
  • BURK5302-1217
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 1200 mm
    Spiral screw for PowderProof® for granules 2 - 4 mm Ø, for 1200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BURK5302-1217
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transportkasse
    Transportkasse
    312-1141
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Gevind
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0174
    500 ml
    50 mm
    LDPE
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 43,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Emballeringsposer med lukning, 170×120 mm, 400 ml
    Emballeringsposer med lukning, 170×120 mm, 400 ml
    113-5414
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 153,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    BURK5338-0001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 224,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    BURK5302-2055
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    BURK5302-2105
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr