Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratorieknive
Laboratorieknive
Leverandør:   RSG
Laboratorieknive
Leverandør:  RSG
Certifikater
Laboratorieknive
Laboratorieknive
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These ceramic laboratory knives have extremely hard blades which resist chemicals, fractures and corrosion.
  • Anti-magnetic and lightweight
  • Dishwasher-proof
  • Long-life sharpness
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Klinge
    Tilgængelighed
    Price
  • Thin blade
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 793,00 kr
    793,00 kr
    1 * 1 Items
       793,00 kr
  • Broad blade
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 942,00 kr
    942,00 kr
    1 * 1 Items
       942,00 kr
  • Broad blade
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 1 Items
       1.300,00 kr
  • Broad blade
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.480,00 kr
    1.480,00 kr
    1 * 1 Items
       1.480,00 kr