Micro spoon
Med plasthåndtag, 150 mm, 5 mm
Katalog # RSGA087.025
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
Specifikationer
- Beskrivelse:Med plasthåndtag
- Længde:150 mm
- Skestr.:5 mm
- Cat. No.:RSGA087.025