Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro spoon
Micro spoon
Med plasthåndtag, 150 mm, 5 mm
Katalog # RSGA087.025
Leverandør:   RSG
Micro spoon
Katalog # RSGA087.025
Leverandør:  RSG
Micro spoon
Micro spoon
Med plasthåndtag, 150 mm, 5 mm
Price
269,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Med plasthåndtag
  • Længde:
    150 mm
  • Skestr.:
    5 mm
  • Cat. No.:
    RSGA087.025