Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes
Evaporating dishes
Leverandør:   RSG
Evaporating dishes
Leverandør:  RSG
Certifikater
Evaporating dishes
Evaporating dishes
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of stainless steel 1,4301.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    25 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 199,00 kr
    199,00 kr
    1 * 1 Items
       199,00 kr
  • 175 ml
    25 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 199,00 kr
    199,00 kr
    1 * 1 Items
       199,00 kr
  • 400 ml
    25 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 224,00 kr
    224,00 kr
    1 * 1 Items
       224,00 kr