Dispensere, DOSIPET
Om denne vare
Variabelt volumen, autoklaverbar.
- Den nemmeste og hurtigst mulige indstilling af volumen
- Dateret seriel batch-identifikation trykt på hver DOSIPET (vigtigt ved arbejde i henhold til lSO 9000)
- Når funktionsomskifteren drejes 180 grader, løber al væsken i udløbsrøret tilbage i flasken
- Stemplet på DOSIPET Standard fortrænger reagenset fuldstændigt med hver stempelvandring
Fuldt justerbare flaskedispensere med funktionsomskifter til udskubning af luft, komplet med påfyldnings- og udløbsrør, brugermanual samt gevindadapterne A25, A28, A45, S40 til størrelserne 2,5/5,0 og 10 ml og gevindadapterne A28, A38, A32/45, S40 til størrelserne 25/50 og 100 ml. Dispenserne er fuldt autoklaverbare op til 121 °C, 2 bar.
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Variabelt volumen, autoklaverbar.
- Den nemmeste og hurtigst mulige indstilling af volumen
- Dateret seriel batch-identifikation trykt på hver DOSIPET (vigtigt ved arbejde i henhold til lSO 9000)
- Når funktionsomskifteren drejes 180 grader, løber al væsken i udløbsrøret tilbage i flasken
- Stemplet på DOSIPET Standard fortrænger reagenset fuldstændigt med hver stempelvandring
Fuldt justerbare flaskedispensere med funktionsomskifter til udskubning af luft, komplet med påfyldnings- og udløbsrør, brugermanual samt gevindadapterne A25, A28, A45, S40 til størrelserne 2,5/5,0 og 10 ml og gevindadapterne A28, A38, A32/45, S40 til størrelserne 25/50 og 100 ml. Dispenserne er fuldt autoklaverbare op til 121 °C, 2 bar.
Product Family Options
Produktinformation
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sugeslange, Dosipet, 2,5 - 10 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sugeslange, Dosipet, 25 - 100 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 25 - 100 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 2,5 - 10 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Envejsventil af glas til kontrol, DOSIPET-TechnotrateEnvejsventil af glas til kontrol, DOSIPET-TechnotrateKART83026Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 887,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske, brun, GL 45
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Udløbsrør, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 mlUdløbsrør, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 mlKART83020Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 263,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flaske, brun, GL 45
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Bottle, amber, GL 32, 250 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Bottle, amber, GL 32, 500 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Discharge tube, PTFE, Int.Ø 2 mm/Ext.Ø 3 mmDischarge tube, PTFE, Int.Ø 2 mm/Ext.Ø 3 mmKART8302900Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.560,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Calcium chloride tube
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Discharge tube, PTFE, Int.Ø 3,4 mm/Ext.Ø 4,3 mmDischarge tube, PTFE, Int.Ø 3,4 mm/Ext.Ø 4,3 mmKART8303000Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.750,00 kr