Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskebærer
 :   KARTELL
Flaskebærer
 :  KARTELL
Flaskebærer
Flaskebærer
PP, coloured.
  • Ergonomic design of the handle
  • Can be easily stacked
  • Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Product Family Options
  • Beskrivelse
    Farve
    Til
    Beholder maks. Ø
  • Flaskeholdere
    rød
    Op til seks flasker
    95 mm
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 605,00 kr
    605,00 kr
    1 * 5 Items
       605,00 kr
  • Flaskeholdere
    gul
    Op til fire flasker
    120 mm
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 695,00 kr
    695,00 kr
    1 * 5 Items
       695,00 kr