Orders LinkContactUsLinkComponent
Adaptere med standardslib, DURAN®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Adaptere med standardslib, DURAN®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Adaptere med standardslib, DURAN®
Adaptere med standardslib, DURAN®
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, reduction or expansion, with standard ground conical joints.
 : DIN 12257
Product Family Options
Reduction
Produktinformation
  • Model
    Konusstr.
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • reduktion
    19/26 NS
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 209,00 kr
    209,00 kr
    1 * 1 Items
       209,00 kr
  • reduktion
    24/29 NS
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 222,00 kr
    222,00 kr
    1 * 1 Items
       222,00 kr
  • reduktion
    29/32 NS
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 212,00 kr
    212,00 kr
    1 * 1 Items
       212,00 kr
  • reduktion
    24/29 NS
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 213,00 kr
    213,00 kr
    1 * 1 Items
       213,00 kr
  • reduktion
    29/32 NS
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 192,00 kr
    192,00 kr
    1 * 1 Items
       192,00 kr
Expansion
Produktinformation
  • Model
    Konusstr.
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • reduktion
    29/32 NS
    14/23 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 215,00 kr
    215,00 kr
    1 * 1 Items
       215,00 kr
  • ekspansion
    14/23 NS
    19/26 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 247,00 kr
    247,00 kr
    1 * 1 Items
       247,00 kr
  • ekspansion
    24/29 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 285,00 kr
    285,00 kr
    1 * 1 Items
       285,00 kr
  • ekspansion
    14/23 NS
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 266,00 kr
    266,00 kr
    1 * 1 Items
       266,00 kr
  • Ekspansion
    19/26 NS
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 279,00 kr
    279,00 kr
    1 * 1 Items
       279,00 kr
  • ekspansion
    14/23 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 272,00 kr
    272,00 kr
    1 * 1 Items
       272,00 kr
  • ekspansion
    19/26 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 285,00 kr
    285,00 kr
    1 * 1 Items
       285,00 kr