Flaskeholdere
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Om denne vare
Made of PP or HDPE.
- Flaskebærer til op til 6 flasker, flaskebærer til op til 8 flasker
- Flaskebærerkasse: egnet til fødevarer, med lukket bund, som kan bruges som spildbakke
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of PP or HDPE.
- Flaskebærer til op til 6 flasker, flaskebærer til op til 8 flasker
- Flaskebærerkasse: egnet til fødevarer, med lukket bund, som kan bruges som spildbakke
Documents
Product Family Options
Bærekasse
Produktinformation
- FarveTilRumstørrelseBeholder maks. ØTilgængelighedPrice
- BURK0361-0008Flaskebærer, HDPE, til mad, med lukket bundFlaskebærer, HDPE, til mad, med lukket bundgråOp til otte flasker390×110 mm95 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items365,00 kr
Produktinformation
- FarveTilRumstørrelseBeholder maks. ØTilgængelighedPrice
- BURK0361-0006Flaskebærer, HDPE