Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprayflasker
Sprayflasker
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Katalog # 215-4419
Leverandør:   KARTELL
Sprayflasker
Katalog # 215-4419
Leverandør:  KARTELL
Sprayflasker
Sprayflasker
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Price
343,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Spray bottle atomiser with adjustment jet.
Documents
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    90 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    271 mm