Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles
Leverandør:   SciLabware
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with baffles
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Baffled erlenmeyer flasks, PYREX® borosilicate glass, ideal for use in the preparation of cultures. Exhibits four baffle indents to provide optimal and consistent agitation with white labelling area.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Hals indv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    138 mm
    82 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 5 Items
       1.110,00 kr
  • 500 ml
    186 mm
    101 mm
    36 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.320,00 kr
    1.320,00 kr
    1 * 5 Items
       1.320,00 kr
  • 1000 ml
    222 mm
    129 mm
    43 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.320,00 kr
    1.320,00 kr
    1 * 2 Items
       1.320,00 kr
  • 2000 ml
    282 mm
    161 mm
    49 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 878,00 kr
    878,00 kr
    1 * 1 Items
       878,00 kr