Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, LaboPlast®
Dropping bottles, LDPE, LaboPlast®
Leverandør:   BURKLE
Dropping bottles, LDPE, LaboPlast®
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Dropping bottles, LDPE, LaboPlast®
Dropping bottles, LDPE, LaboPlast®
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Cut off dropper tip before first use
  • Can be reclosed using the captive cap provided
  • Captive cap and dropper cap PE
Dropping bottles are particularly suitable for liquids which must be dispensed in small amounts, drop by drop or as a fine jet.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    76 mm
    26 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7,40 kr
    7,40 kr
    1 * 1 Items
       7,40 kr
  • 30 ml
    96 mm
    35 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10,20 kr
    10,20 kr
    1 * 1 Items
       10,20 kr
  • 50 ml
    116 mm
    40 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12,80 kr
    12,80 kr
    1 * 1 Items
       12,80 kr
  • 100 ml
    136 mm
    45 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14,00 kr
    14,00 kr
    1 * 1 Items
       14,00 kr
  • 250 ml
    170 mm
    61 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 25,50 kr
    25,50 kr
    1 * 1 Items
       25,50 kr
  • 500 ml
    204 mm
    75 mm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,30 kr
    36,30 kr
    1 * 1 Items
       36,30 kr
  • 1000 ml
    248 mm
    95 mm
    28 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54,30 kr
    54,30 kr
    1 * 1 Items
       54,30 kr