Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Leverandør:   HIRSCHMANN
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Leverandør:  HIRSCHMANN
Certifikater
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, DURAN® brown glass, with white graduation.
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
  • Lateral stopcock with glass key or PTFE spindle
Certifications: Compliance with DIN EN ISO 385.
Product Family Options
Lateral stopcock, with glass key, without reservoir bottle
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Scale length
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 1 Items
       1.890,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HIRS342016060
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 1 Items
       1.890,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HIRS342017060
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 1 Items
       1.890,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HIRS342017560
Lateral stopcock, with PTFE spindle, without reservoir bottle
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Scale length
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 1 Items
       2.160,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HIRS342036060
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 1 Items
       2.160,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HIRS342037060
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 1 Items
       2.160,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HIRS342037560
Reservoir bottle
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoirflaske, NS 29/32, brunt glas
    2000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 266,00 kr
    266,00 kr
    1 * 1 Items
       266,00 kr