Orders LinkContactUsLinkComponent
BeefSteaker
BeefSteaker
BeefSteaker komplet, 25 mm
Katalog # 312-0087
Leverandør:   BURKLE
BeefSteaker
Katalog # 312-0087
Leverandør:  BURKLE
BeefSteaker
BeefSteaker
BeefSteaker komplet, 25 mm
Price
2.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til indsamling af bakteriologiske prøver fra overfladen af døde dyr på slagterier og i slagterforretninger. (kvæg, grise, får, geder og heste). BeefSteaker anvendes til at skære en 25 mm rund prøve ud af dyrets hud. Skæreren af rustfrit stål (1,4404) gør det muligt let at udskære prøven.
  • BeefSteaker kan steriliseres med damp eller med en flamme
  • Et hul i toppen forhindrer luftkomprimering og bruges til at skubbe prøven ud
BeefSteaker kan også bruges til andre prøvetagningsformål (histologi, medicin, fødevarer og semi-luksusartikler, fremstilling af ost, landbrug).
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Beskrivelse:
    BeefSteaker komplet
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transportæske
    Transportæske
    312-0088
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 166,00 kr