Orders LinkContactUsLinkComponent
pH electrodes, single, ScienceLine
pH electrodes, single, ScienceLine
Leverandør:   SI Analytics
pH electrodes, single, ScienceLine
Leverandør:  SI Analytics
Certifikater
pH electrodes, single, ScienceLine
pH electrodes, single, ScienceLine
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Single electrodes with plug head and Silamid® reference system.
  • Membrane shape: Sphere
  • Shaft material: glass, 12 mm Ø
  • Zero point: pH = 7,0 ± 0,3
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    pH
    Temperatur
    Materiale
    Ø×L
    Tilslutning
    Tilgængelighed
    Price
  • SCOI285103212
    pH-elektrode, kuglemembran, H-glas
    pH-elektrode, kuglemembran, H-glas
    H 1180
    0 - 14
    +10...+100 °C
    Glas
    12×120 mm
    Plug head
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,410.00
    kr2,410.00
    1 * 1 Items
       kr2,410.00
  • SCOI1057997
    pH-elektrode, kuglemembran, H-glas
    pH-elektrode, kuglemembran, H-glas
    A 1180
    0 - 14
    0...+80 °C
    Glas
    12×120 mm
    Plug head
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,410.00
    kr2,410.00
    1 * 1 Items
       kr2,410.00