Reference electrodes
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Om denne vare
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Product Family Options
With plug head
Produktinformation
- ModelTemperaturMaterialeElektrolytMembranØ×LTilslutningTilgængelighedPrice
- SCOI285111767Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystemReferenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystemB 1881 HD−5...+100 °CPVDFPastaPVDF12×120 mmSkruestikkabelLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items3.000,00 kr
- SCOI285111915Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Silamid®-referencesystemReferenceelektrode, lav vedligeholdelse, Silamid®-referencesystemB 1981 HD−5...+100 °CGlasReferid®Vinklet KPG-åbning12×120 mmSkruestikkabelLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items3.210,00 kr
- SCOI285111701Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystemReferenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystemB 1181 HD−5...+50 °CGlasPastaKeramisk12×120 mmSkruestikkabelLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.370,00 kr
- SCOI285111504Referenceelektrode, Ag/AgCl-referencesystemReferenceelektrode, Ag/AgCl-referencesystemB 1491 HD+5...+135 °CGlasKCI 3 mol/lKeramisk12×170 mmSkruestikkabelLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.580,00 kr
With fixed cable
Produktinformation
- ModelTemperaturMaterialeElektrolytMembranØ×LTilslutningTilgængelighedPrice
- SCOI285116851Referenceelektroder med fri ende, Ag/AgCl-referencesystem og påfyldningsslangeReferenceelektroder med fri ende, Ag/AgCl-referencesystem og påfyldningsslange9828/95+5...+135 °CGlasKCI 3 mol/lKeramisk12×120 mm5 m fast kabelLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items3.170,00 kr
- SCOI285117856Referenceelektroder med fri ende, dæksel med flange, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystemReferenceelektroder med fri ende, dæksel med flange, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystem9801/85−5...+50 °CGlasPastaKeramisk12×120 mm5 m fast kabelLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.360,00 kr