Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
Leverandør:   SI Analytics
Reference electrodes, ScienceLine
Leverandør:  SI Analytics
Certifikater
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    pH
    Temperatur
    Materiale
    Elektrolyt
    Membran
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • SCOI1070046
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-referencesystem
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-referencesystem
    B 2920+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platin
    12×120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.090,00 kr
    2.090,00 kr
    1 * 1 Items
       2.090,00 kr
  • SCOI1070044
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-referencesystem
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-referencesystem
    B 2820+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Keramisk
    12×120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
    1.790,00 kr
    1 * 1 Items
       1.790,00 kr
  • SCOI1070073
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem
    B 3520+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platin
    10×103 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.480,00 kr
    2.480,00 kr
    1 * 1 Items
       2.480,00 kr
  • SCOI1070070
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem
    B 3420+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Keramisk
    10×103 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.480,00 kr
    2.480,00 kr
    1 * 1 Items
       2.480,00 kr
  • SCOI1070075
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med dobbelt elektrolytsystem, standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem
    Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med dobbelt elektrolytsystem, standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem
    B 3920+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Slib
    10×103 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.490,00 kr
    4.490,00 kr
    1 * 1 Items
       4.490,00 kr