Orders LinkContactUsLinkComponent
Svalere, spiral, DURAN®
Svalere, spiral, DURAN®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Svalere, spiral, DURAN®
Svalere, spiral, DURAN®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For cooling condensate from vapours, with cone and socket. Water supplied through plastic connectors.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kondenserlængde
    Konusstr.
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 300 mm
    24/29 NS
    24/29 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • 300 mm
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr