Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumskeer
Natriumskeer
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Natriumskeer
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Natriumskeer
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Copper basket.
  • With ergonomic handle
  • Single or double
  • Basket Ø 25 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 231-1271
    Natriumskeer, enkelt, 16 g
    Natriumskeer, enkelt, 16 g
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 107,00 kr
    107,00 kr
    1 * 1 Items
       107,00 kr
  • USBE3412
    Natriumskeer, dobbelt, 26 g
    Natriumskeer, dobbelt, 26 g
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 191,00 kr
    191,00 kr
    1 * 1 Items
       191,00 kr