Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, broad shape
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas, broad shape
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Skestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 120 mm
    23 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 45,40 kr
    45,40 kr
    1 * 1 Items
       45,40 kr
  • 150 mm
    28 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 46,60 kr
    46,60 kr
    1 * 1 Items
       46,60 kr
  • 180 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 50,20 kr
    50,20 kr
    1 * 1 Items
       50,20 kr
  • 210 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 59,70 kr
    59,70 kr
    1 * 1 Items
       59,70 kr