Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, flexible
Double spatulas, flexible
210 mm, 11 mm
Katalog # USBE3234
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Double spatulas, flexible
Katalog # USBE3234
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Double spatulas, flexible
Double spatulas, flexible
210 mm, 11 mm
Price
32,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Flexible double spatulas made of stainless steel.
Specifikationer
  • Længde:
    210 mm
  • Bladbredde:
    11 mm